Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-ɑ-D-galactopyranoside 99% min
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4169-10G BICL4169-25G BICL4169-50G
APOSBICL4169-10GEA 351 EUR
APOSBICL4169-10G APOSBICL4169-25G APOSBICL4169-50G
Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-ɑ-D-galactopyranoside 99% min
Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranoside
Formel: C₂₈H₂₆O₉
Molecular Weight: 506,51 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200842
CAS-Nummer: 3601-36-3