Methyl-2,3-O-isopropylidene-5-O-p-toluenesulphonyl-β-D-ribofuranoside 99% min
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2,3-O-isopropylidene-5-O-tosyl-beta-D-ribofuranoside, ((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate, Methyl 2,3-O-isopropylidene-5-O-tosyl-D-ribonucleoside
BICL4176-10G
BICL4176-2G
BICL4176-5G
APOSBICL4176-10GEA
1010
EUR
APOSBICL4176-10G
APOSBICL4176-2G
APOSBICL4176-5G
Methyl-2,3-O-isopropylidene-5-O-p-toluenesulphonyl-β-D-ribofuranoside 99% min
Methyl-2,3-O-isopropylidene-5-O-p-toluenesulphonyl-beta-D-ribofuranoside
Formel:
C₁₆H₂₂O₇S Molecular Weight: 358.405 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00038411 CAS-Nummer: 4137-56-8 |