2-NBDG 95% min
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose, NBD-Glucose, (2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxy-2-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)hexanal
BICL4185-10MG
BICL4185-5MG
APOSBICL4185-10MGEA
522
EUR
APOSBICL4185-10MG
APOSBICL4185-5MG
2-NBDG 95% min
2-NBDG
Formel:
C₁₂H₁₄N₄O₈ Molecular Weight: 342,3 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD23135882 CAS-Nummer: 186689-07-6 |