2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-beta-D-glucopyranoside, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-b-D-glucopyranosyl trichloroacetimidate
BICL4207-1G BICL4207-5G
APOSBICL4207-1GEA 237 EUR
APOSBICL4207-1G APOSBICL4207-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Formel: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Molecular Weight: 492,68 g/mol
Schmelzpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD11112189
CAS-Nummer: 92052-29-4