3-Deoxy-D-glucosone 95% min
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BICL4267-10MG BICL4267-5MG BICL4267-1MG
APOSBICL4267-10MGEA 574 EUR
APOSBICL4267-10MG APOSBICL4267-5MG APOSBICL4267-1MG
3-Deoxy-D-glucosone 95% min
3-Deoxy-D-glucosone
Formel: C₆H₁₀O₅
Molecular Weight: 162,141 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01723101
CAS-Nummer: 4084-27-9