2',3',5'-Tri-O-acetyl-2-amino-6-chloropurine riboside 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2R,3R,4R,5R)-2-(Acetoxymethyl)-5-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, 2-Amino-6-chloro-9-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine
BICL5013-5G
APOSBICL5013-5GEA
184
EUR
APOSBICL5013-5G
2',3',5'-Tri-O-acetyl-2-amino-6-chloropurine riboside 98%
2',3',5'-Tri-O-acetyl-2-amino-6-chloropurine riboside
Formel:
C₁₆H₁₈ClN₅O₇ Molecular Weight: 427,80 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425473 CAS-Nummer: 16321-99-6 |