X-β-D-cellobioside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-cellobioside
BICS0106-1G BICS0106-250MG BICS0106-500MG
APOSBICS0106-1GEA 63.8 EUR
APOSBICS0106-1G APOSBICS0106-250MG APOSBICS0106-500MG
X-β-D-cellobioside
X-β-D-cellobioside
Formel: C₂₀H₂₅BrClNO₁₁
Molecular Weight: 570,78 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 177966-52-8