β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~4)
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: SBE-β-CD, Betadex sulphobutyl ether sodium, Captisol
BICY1024-5G BICY1024-1G BICY1024-25G
APOSBICY1024-5GEA 451 EUR
APOSBICY1024-5G APOSBICY1024-1G APOSBICY1024-25G
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~4)
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
Formel: C₄₂H₇₀-nO₃₅.nNa.n(C₄H₈O₃S)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12032209
CAS-Nummer: 182410-00-0