Doxycycline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
BID0121-100G BID0121-10G BID0121-25G
APOSBID0121-100GEA 261 EUR
APOSBID0121-100G APOSBID0121-10G APOSBID0121-25G
Doxycycline hydrochloride
Doxycycline hydrochloride
Formel: C₂₂H₂₄N₂O₁₀·HCl
Molecular Weight: 480,9 g/mol
Schmelzpunkt: 210 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03427564
CAS-Nummer: 10592-13-9
EINECS: 234-198-7