Dicamba
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid, MDBA, 3,6-Dichloro-o-anisic acid
BID0159-1G
BID0159-25G
BID0159-5G
APOSBID0159-1GEA
21.9
EUR
APOSBID0159-1G
APOSBID0159-25G
APOSBID0159-5G
Dicamba
Dicamba
- Plant tissue culture tested
Formel:
C₈H₆Cl₂O₃ Molecular Weight: 221,03 g/mol Schmelzpunkt: 112…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055283 CAS-Nummer: 1918-00-9 EINECS: 217-635-6 |