Deoxynivalenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON, Vomitoxin
BID1001-1MG
BID1001-5MG
APOSBID1001-1MGEA
203
EUR
APOSBID1001-1MG
APOSBID1001-5MG
Deoxynivalenol
Deoxynivalenol
Formel:
C₁₅H₂₀O₆ Molecular Weight: 296,3 g/mol Schmelzpunkt: 147…153 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
51481-10-8 UN: 2811 ADR: 6.1,II |