17-DMAG
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
17-Dimethylaminoethylamino-17-demethoxygeldanamycin
BID1002-10MG
BID1002-5MG
BID1002-25MG
APOSBID1002-10MGEA
132
EUR
APOSBID1002-10MG
APOSBID1002-5MG
APOSBID1002-25MG
17-DMAG
17-DMAG
Formel:
C₃₂H₄₈N₄O₈ Molecular Weight: 616.8 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD08457919 CAS-Nummer: 467214-20-6 |