Dihydrocytochalasin B
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BID1004-1MG
BID1004-5MG
APOSBID1004-1MGEA
319
EUR
APOSBID1004-1MG
APOSBID1004-5MG
Dihydrocytochalasin B
Dihydrocytochalasin B
Formel:
C₂₉H₃₉NO₅ Molecular Weight: 481,63 g/mol Schmelzpunkt: 203…205 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
39156-67-7 EINECS: 254-324-4 UN: 2811 ADR: 6.1,II |