2-Desoxy-L-ribose
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Desoxy-L(+)-erythropentose, 2-Desoxy-L(+)-arabinose
BID1005-5G BID1005-10G
APOSBID1005-5GEA 183 EUR
APOSBID1005-5G APOSBID1005-10G
2-Desoxy-L-ribose
2-Desoxy-L-ribose
Formel: C₅H₁₀O₄
Molecular Weight: 134,13 g/mol
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00132941
CAS-Nummer: 18546-37-7