17-DMAG hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
17-Dimethylaminoethylamino-17-demethoxygeldanamycin hydrochloride
BID1020-5MG
BID1020-10MG
BID1020-25MG
APOSBID1020-5MGEA
75.4
EUR
APOSBID1020-5MG
APOSBID1020-10MG
APOSBID1020-25MG
17-DMAG hydrochloride 98%
17-DMAG hydrochloride
Formel:
C₃₂H₄₈N₄O₈·HCl Molecular Weight: 653,21 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
467214-21-7 |