1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N1,N1,N2,N2-Tetramethyldiazene-1,2-dicarboxamide, Diamide
BID2040-5G BID2040-1G
APOSBID2040-5GEA 24.8 EUR
APOSBID2040-5G APOSBID2040-1G
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid)
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid)
Possible thiol oxidising agent
  • Protein
Formel: C₆H₁₂N₄O₂
Molecular Weight: 172,19 g/mol
Schmelzpunkt: 112…115 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00008318
CAS-Nummer: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7