(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
BID2105-100G
APOSBID2105-100GEA 142 EUR
APOSBID2105-100G
(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure 98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004338
CAS-Nummer: 102-32-9
EINECS: 203-024-1