Digitonin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSBID3301-500MGEA 94.5 EUR
APOSBID3301-500MG APOSBID3301-250MG APOSBID3301-1G
Digitonin
Digitonin
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Formel: C₅₆H₉₂O₂₉
Molecular Weight: 1229,312 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077729
CAS-Nummer: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 3462
ADR: 6.1,III