2-Desoxy-D(-)-ribose ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Desoxy-D(-)-erythropentose, 2-Desoxy-D(-)-arabinose, Thyminose
BID533-100G
BID533-25G
APOSBID533-100GEA
88.6
EUR
APOSBID533-100G
APOSBID533-25G
2-Desoxy-D(-)-ribose ≥99%
2-Desoxy-D(-)-ribose
Formel:
C₅H₁₀O₄ Molecular Weight: 134,13 g/mol Schmelzpunkt: 76…90 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00135904 CAS-Nummer: 533-67-5 EINECS: 208-573-0 |