Plumbagin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Hydroxy-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone
BIDF1037-1G
APOSBIDF1037-1GEA
299
EUR
APOSBIDF1037-1G
Plumbagin
Plumbagin
Natural product.
Formel:
C₁₁H₈O₃ Molecular Weight: 188,18 g/mol Schmelzpunkt: 76…78 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00001682 CAS-Nummer: 481-42-5 EINECS: 207-569-6 UN: 2923 ADR: 8+6.1,II |