Piperine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
BIDF1038-25G
BIDF1038-5G
APOSBIDF1038-25GEA
114
EUR
APOSBIDF1038-25G
APOSBIDF1038-5G
Piperine 96%
Piperine
Natural product.
Formel:
C₁₇H₁₉NO₃ Molecular Weight: 285,34 g/mol Schmelzpunkt: 131…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005839 CAS-Nummer: 94-62-2 EINECS: 202-348-0 |