Erythromycin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(-)-Erythromycin
BIE0122-100G
BIE0122-10G
BIE0122-25G
APOSBIE0122-100GEA
275
EUR
APOSBIE0122-100G
APOSBIE0122-10G
APOSBIE0122-25G
Erythromycin
Erythromycin
Erythromycin is a macrolide antibiotic with a bacteriostatic action against primarily gram-positive bacteria.
- 960mcg/mg
Formel:
C₃₇H₆₇NO₁₃ Schmelzpunkt: 133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084654 CAS-Nummer: 114-07-8 EINECS: 204-040-1 |