EDTA Eisen(III)mononatriumsalz ≥99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Natriumferedetat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Eisen(III)natriumsalz, Eisen(III)natriumethylendiamintetraacetat, Natrium-Eisen(III)-EDTA, Edetinsäure Eisen(III)natriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Eisen(III)natriumsalz, Eisen(III)-Natrium-edetat, Ethylendiamintetraessigsäure Eisen(III)natriumsalz

BIE0509-100G BIE0509-1KG BIE0509-250G
APOSBIE0509-100GEA 21.9 EUR
APOSBIE0509-100G APOSBIE0509-1KG APOSBIE0509-250G
EDTA Eisen(III)mononatriumsalz ≥99%
EDTA Eisen(III)mononatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Molecular Weight: 367.05 g/mol
Schmelzpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078215
CAS-Nummer: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Merck Index: 12,04076

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR