Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
EDTA diammonium salt hydrate
BIE0512-25G
BIE0512-100G
BIE0512-500G
APOSBIE0512-25GEA
33.5
EUR
APOSBIE0512-25G
APOSBIE0512-100G
APOSBIE0512-500G
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Formel:
C₁₀H₂₂N₄O₈·2H₂O Molecular Weight: 326,31 g/mol (anhy) Schmelzpunkt: 218 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150463 CAS-Nummer: 20824-56-0 |