Enniatin B

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

BIE9700-1MG BIE9700-5MG
APOSBIE9700-1MGEA 270 EUR
APOSBIE9700-1MG APOSBIE9700-5MG
Enniatin B
Enniatin B
Formel: C₃₃H₅₇N₃O₉
Schmelzpunkt: 172…176 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 917-13-5
UN: 3462
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR