Enniatin A
Lieferant: Apollo Scientific
BIE9702-1MG
APOSBIE9702-1MGEA
522
EUR
APOSBIE9702-1MG
Enniatin A
Enniatin A
Formel:
C₃₆H₆₃N₃O₉ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2503-13-1 UN: 3462 ADR: 6.1,III |