Echtgrün FCF
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Dihydrogen(ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobenzyl)ammonium Dinatriumsalz, Fast Green FCF
BIF1401-10G BIF1401-25G
APOSBIF1401-10GEA 87 EUR
APOSBIF1401-10G APOSBIF1401-25G
Echtgrün FCF
Echtgrün FCF
C.I. 42053
Formel: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Molecular Weight: 808,86 g/mol
Schmelzpunkt: 290 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013053
CAS-Nummer: 2353-45-9