Echtblausalz B-Zinkchlorid-Doppelsalz
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIF2001-10G BIF2001-5G BIF2001-25G
APOSBIF2001-10GEA 168 EUR
APOSBIF2001-10G APOSBIF2001-5G APOSBIF2001-25G
Echtblausalz B-Zinkchlorid-Doppelsalz
Echtblausalz B-Zinkchlorid-Doppelsalz
Formel: C₁₄H₁₂Cl₄N₄O₂Zn
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00075203
CAS-Nummer: 14263-94-6
EINECS: 238-153-2