Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz USP
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIF4012-100G
BIF4012-25G
BIF4012-1KG
APOSBIF4012-100GEA
0
EUR
APOSBIF4012-100G
APOSBIF4012-25G
APOSBIF4012-1KG
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz USP
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz
Formel:
C₁₇H₂₀N₄NaO₉P Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00065362 CAS-Nummer: 130-40-5 EINECS: 204-988-6 |