FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
BIF4014-1G BIF4014-100MG
APOSBIF4014-1GEA 364 EUR
APOSBIF4014-1G APOSBIF4014-100MG
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
Formel: C₂₁H₁₁NO₅S
Molecular Weight: 389,381 g/mol
Schmelzpunkt: >360 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005063
CAS-Nummer: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0