BIIB 021 freie Base ≥99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: BIIB021, 6-Chloro-9-((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)-9H-purin-2-amine

BIFK0011-10MG BIFK0011-25MG BIFK0011-5MG
APOSBIFK0011-10MGEA 139 EUR
APOSBIFK0011-10MG APOSBIFK0011-25MG APOSBIFK0011-5MG
BIIB 021 freie Base ≥99%
BIIB 021
Formel: C₁₄H₁₅ClN₆O
Molecular Weight: 318,76 g/mol
Schmelzpunkt: 185…186 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD15528939
CAS-Nummer: 848695-25-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR