Cediranib freie Base ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
AZD2171, 4-((4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-yl)oxy)-6-methoxy-7-(3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy)quinazoline
BIFK0013-10MG
BIFK0013-5MG
BIFK0013-1MG
APOSBIFK0013-10MGEA
154
EUR
APOSBIFK0013-10MG
APOSBIFK0013-5MG
APOSBIFK0013-1MG
Cediranib freie Base ≥99%
Cediranib
Formel:
C₂₅H₂₇FN₄O₃ Molecular Weight: 450.51 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD09954115 CAS-Nummer: 288383-20-0 |