Erlotinib freie Base ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
BIFK0019-1G
BIFK0019-500MG
APOSBIFK0019-1GEA
126
EUR
APOSBIFK0019-1G
APOSBIFK0019-500MG
Erlotinib freie Base ≥99%
Erlotinib
Erlotinib (as the hydrochloride salt) is the active ingredient in the drug product sold under the trade name Tarceva®.
Formel:
C₂₂H₂₃N₃O₄ Molecular Weight: 393,4357 g/mol Schmelzpunkt: 167…180 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD08063588 CAS-Nummer: 183321-74-6 |