Hydrogenchlorid --N-(3-ethinylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-chinazolinamin ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Erlotinib Hydrochloride
BIFK0020-1G BIFK0020-500MG BIFK0020-5G
APOSBIFK0020-1GEA 105 EUR
APOSBIFK0020-1G APOSBIFK0020-500MG APOSBIFK0020-5G
Hydrogenchlorid --N-(3-ethinylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-chinazolinamin ≥99%
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Formel: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
Molecular Weight: 429,901 g/mol
Schmelzpunkt: 215…227 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD07781272
CAS-Nummer: 183319-69-9