PIK75 ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N'-((6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene)-N,2-dimethyl-5-nitrobenzenesulphonohydrazide hydrochloride, PIK 75, (E)-N'-((6-bromoH-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene)-N,2-dimethyl-5-nitrobenzenesulphonohydrazide hydrochloride, PIK-75 HCl, PIK75 Hydrochloride, PIK 75 Hydrochloride
BIFK0038-25MG
BIFK0038-50MG
APOSBIFK0038-25MGEA
56.7
EUR
APOSBIFK0038-25MG
APOSBIFK0038-50MG
PIK75 ≥99%
PIK75
Formel:
C₁₆H₁₅BrClN₅O₄S Molecular Weight: 488.74 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD12546130 CAS-Nummer: 372196-77-5 |