Selumetinib freie Base 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-((4-Bromo-2-chlorophenyl)amino)-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxamide, AZD6244
BIFK0041-100MG BIFK0041-50MG BIFK0041-500MG
APOSBIFK0041-100MGEA 125 EUR
APOSBIFK0041-100MG APOSBIFK0041-50MG APOSBIFK0041-500MG
Selumetinib freie Base 98%
Selumetinib
Formel: C₁₇H₁₅BrClFN₄O₃
Molecular Weight: 457,7 g/mol
Schmelzpunkt: 208…214 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD11977472
CAS-Nummer: 606143-52-6