AS-605240 freie Base ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Quinoxalin-6-ylmethylene)thiazolidine-2,4-dione
BIFK0058-50MG
APOSBIFK0058-50MGEA
273
EUR
APOSBIFK0058-50MG
AS-605240 freie Base ≥99%
AS-605240
Formel:
C₁₂H₇N₃O₂S Molecular Weight: 257,2679 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11114066 CAS-Nummer: 648450-29-7 |