L(-)-Mannose
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
BIFS0112-1G
BIFS0112-5G
APOSBIFS0112-1GEA
203
EUR
APOSBIFS0112-1G
APOSBIFS0112-5G
L(-)-Mannose
L(-)-Mannose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Molecular Weight: 180,16 g/mol Schmelzpunkt: 129…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00136021 CAS-Nummer: 10030-80-5 |