D(+)-Glucose, wasserfrei
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIFS0119-1KG BIFS0119-2.5KG BIFS0119-500G
APOSBIFS0119-1KGEA 49.3 EUR
APOSBIFS0119-1KG APOSBIFS0119-2.5KG APOSBIFS0119-500G
D(+)-Glucose, wasserfrei
D(+)-Glucose
Formel: C₆H₁₂O₆
Schmelzpunkt: 153…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148912
CAS-Nummer: 50-99-7
EINECS: 200-075-1