Gentamicinsulfat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Gentamicin Sulfatsalz
BIG0124-10G
BIG0124-100G
BIG0124-25G
APOSBIG0124-10GEA
24.8
EUR
APOSBIG0124-10G
APOSBIG0124-100G
APOSBIG0124-25G
Gentamicinsulfat
Gentamicinsulfat
An aminoglycoside antibiotic.
- approx. 650 units/mg
- Cell culture tested
Schmelzpunkt:
217…237 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00270181 CAS-Nummer: 1405-41-0 EINECS: 215-778-9 Merck Index: 13,04403 |