Glycin (H-Gly-OH), ultrarein
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIG0503-1KG
BIG0503-500G
BIG0503-100G
APOSBIG0503-1KGEA
0
EUR
APOSBIG0503-1KG
APOSBIG0503-500G
APOSBIG0503-100G
Glycin (H-Gly-OH), ultrarein
Glycin (H-Gly-OH)
- Plant tissue culture tested
Formel:
NH₂CH₂COOH Dichte: 1,595 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008131 CAS-Nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 |