L(+)-Glutaminsäure ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(+)-Glutaminsäure
, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure
, L(+)-α-Aminoglutarsäure
, H-Glu-OH
, L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure
, L(+)-2-Aminoglutarsäure
, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure
, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure
, (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure
, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure
APOSBIG0707-500GEA
69.8
EUR
APOSBIG0707-500G
APOSBIG0707-1KG
L(+)-Glutaminsäure ≥99%
L(+)-Glutaminsäure
Ph.Eur, Pyrogen free
Formel:
HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H Molecular Weight: 147,13 g/mol Schmelzpunkt: 205 °C (Zersetzung) Dichte: 1,525 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002634 CAS-Nummer: 56-86-0 EINECS: 200-293-7 |