3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Gallacetophenone 3',4'-dimethyl ether
BIG1002-5G
BIG1002-25G
BIG1002-1G
APOSBIG1002-5GEA
65.4
EUR
APOSBIG1002-5G
APOSBIG1002-25G
APOSBIG1002-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016684 CAS-Nummer: 5396-18-9 |