D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
BIG1110-100G
BIG1110-1KG
BIG1110-500G
APOSBIG1110-100GEA
21.9
EUR
APOSBIG1110-100G
APOSBIG1110-1KG
APOSBIG1110-500G
D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton ≥99%
D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton
Formel:
C₆H₈O₆ Molecular Weight: 176.12 g/mol Schmelzpunkt: 172…175 °C (Zers.) Dichte: 0.67 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00135622 CAS-Nummer: 32449-92-6 EINECS: 251-053-3 |