D(-)-Glucamin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (-)-1-Amino-1-desoxy-D-glucitol
BIG4884-5G BIG4884-25G
APOSBIG4884-5GEA 102 EUR
APOSBIG4884-5G APOSBIG4884-25G
D(-)-Glucamin
D(-)-Glucamin
Formel: H₂NCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Molecular Weight: 181,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077776
CAS-Nummer: 488-43-7
EINECS: 207-677-3