D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIG5009-1G
BIG5009-5G
BIG5009-500MG
APOSBIG5009-1GEA
161
EUR
APOSBIG5009-1G
APOSBIG5009-5G
APOSBIG5009-500MG
D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
Formel:
C₆H₁₁K₂O₉P Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
5996-17-8 |