Guanin ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIG5137-100G
BIG5137-25G
APOSBIG5137-100GEA
0
EUR
APOSBIG5137-100G
APOSBIG5137-25G
Guanin ≥98%
Guanin
Formel:
C₅H₅N₅O Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00071533 CAS-Nummer: 73-40-5 EINECS: 200-799-8 |