Eosin Y, Pulver
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromxanthen-9-yl)-benzoesäure, Tetrabromfluorescein, 2,4,5,7-Tetrabromfluorescein, 2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on
BIGE1004-100G BIGE1004-25G
APOSBIGE1004-100GEA 37.7 EUR
APOSBIGE1004-100G APOSBIGE1004-25G
Eosin Y, Pulver
Eosin Y
Formel: C₂₀H₈Br₄O₅
Molecular Weight: 647,89 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036189
CAS-Nummer: 15086-94-9