Heparin-Natriumsalz (aus Schweine-Darmschleimhaut)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Reviparin sodium
BIH0145-250MG
BIH0145-500MG
BIH0145-1G
APOSBIH0145-250MGEA
50.9
EUR
APOSBIH0145-250MG
APOSBIH0145-500MG
APOSBIH0145-1G
Heparin-Natriumsalz (aus Schweine-Darmschleimhaut)
Heparin sodium salt
- min. activity >150 I.U./mg
Lagertemperatur:
Kühlschrank |
MDL:
MFCD00081689 CAS-Nummer: 9041-08-1 |