Histamin Dihydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
BIH0700-25G
BIH0700-5G
BIH0700-100G
APOSBIH0700-25GEA
58
EUR
APOSBIH0700-25G
APOSBIH0700-5G
APOSBIH0700-100G
Histamin Dihydrochlorid 97%
Histamin Dihydrochlorid
Formel:
C₅H₁₁Cl₂N₃ Molecular Weight: 184.07 g/mol Schmelzpunkt: 249…252 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012703 CAS-Nummer: 56-92-8 EINECS: 200-298-4 |